Principaux documents
R241687
2-BROMO-N-(2-ETHYL-6-METHYL-PHENYL)-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.171
Numéro MDL:
Autres remarques