Principaux documents
R234958
(3-CYANO-4-METHYL-6-PHENYL-PYRIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.366
Numéro MDL:
Autres remarques