Principaux documents
R230901
2-METHYL-N-{2-[(2-METHYL-3,5-DINITROBENZOYL)AMINO]PHENYL}-3,5-DINITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N6O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.407
Numéro MDL:
Autres remarques