Principaux documents
R230839
2-(5-CHLORO-2-(2-METHOXY-ETHOXY)-PHENYL)-1H-BENZOIMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.763
Numéro MDL:
Autres remarques