Principaux documents
R219886
METHYL 3-BETA-HYDROXY-5-ALPHA-ANDROSTANE-17-BETA-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O3
Poids moléculaire :
334.503
Numéro MDL:
Autres remarques