Principaux documents
R169773
2-(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXYCARBONYLAMINO)-3-PHENYL-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.439
Numéro MDL:
Autres remarques