Merck
R166375
2,2,3,5,5-PENTACHLORO-CYCLOPENTANONE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
25MG
138.00 CHF
138.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H3Cl5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.344
MDL number:
Passer à