R165670
5-(5-(4-CHLORO-PHENYL)-FURAN-2-YLMETHYLENE)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8ClNO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.806
Numéro MDL:
Autres remarques