Documents
R152676
7-CHLORO-1-(TOLUENE-4-SULFONYL)-2,3-DIHYDRO-1H-QUINOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.812
Numéro MDL:
Autres remarques