Documents
R151211
FURAN-2-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXY-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H6Cl3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.49
Numéro MDL:
Autres remarques