Principaux documents
R149160
4-((2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.407
Numéro MDL:
Autres remarques