Principaux documents
R148555
2-BENZYL-1-(4-METHOXYANILINO)-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.503
Numéro MDL:
Autres remarques