Principaux documents
R148539
2-BUTYL-3-METHYL-1-(UNDECYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H40N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.658
Numéro MDL:
Autres remarques