Principaux documents
R143634
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-{[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.352
Numéro MDL:
Autres remarques