R140317
3-(((3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.243
Numéro MDL:
Autres remarques