R139661
4-METHOXYBENZALDEHYDE [7-(3-BROMOBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BrN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.355
Numéro MDL:
Autres remarques