Principaux documents
R139653
7-HEXYL-1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.436
Numéro MDL:
Autres remarques