Principaux documents
R137170
BENZYL [(7-ISOPENTYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.503
Numéro MDL:
Autres remarques