Principaux documents
R135739
N-CYCLOHEXYL-2-(((2-(3-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.461
Numéro MDL:
Autres remarques