Principaux documents
R135569
4-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H29ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.042
Numéro MDL:
Autres remarques