Principaux documents
R131490
4-(6-BROMO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.236
Numéro MDL:
Autres remarques