Principaux documents
R130109
ETHYL 4-(6-BROMO-2-PYRIDINYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.322
Numéro MDL:
Autres remarques