Principaux documents
R129577
3,4-DIMETHOXY-N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.29
Numéro MDL:
Autres remarques