R124613
N-(4-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.467
Numéro MDL:
Autres remarques