Principaux documents
R123056
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-4-BUTOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28BrN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.482
Numéro MDL:
Autres remarques