Principaux documents
R118702
2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)-N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19Cl2FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.357
Numéro MDL:
Autres remarques