Principaux documents
R115789
2-(2-(4-(BENZYLOXY)-3-MEO-BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHOXY-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.495
Numéro MDL:
Autres remarques