Principaux documents
R111082
8-ACETYL-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL 4-CHLORO-2-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12ClNO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.763
Numéro MDL:
Autres remarques