Principaux documents
R109614
2-(((2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.338
Numéro MDL:
Autres remarques