Documents
R108928
4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 6-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)HEXANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.476
Numéro MDL:
Autres remarques