Principaux documents
R108634
2-ETHOXYETHYL 3-(((4-BROMO-2-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.387
Numéro MDL:
Autres remarques