Principaux documents
R107808
N'-[(E,2Z)-2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.493
Numéro MDL:
Autres remarques