Documents
R107247
N-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)-2-(4-METHOXYPHENOXY)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.398
Numéro MDL:
Autres remarques