Principaux documents
R106984
3-((4-METHOXYBENZYL)OXY)-4-METHYL-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.418
Numéro MDL:
Autres remarques