Documents
R106933
4-METHYL-3-((3-METHYL-2-BUTENYL)OXY)-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.354
Numéro MDL:
Autres remarques