Principaux documents
R106836
ETHYL ((2-OXO-4-PHENYL-2H-BENZO(H)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.397
Numéro MDL:
Autres remarques