Key Documents
R103128
4-METHYL-3-(2-(2-NAPHTHYL)-2-OXOETHOXY)-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.431
Numéro MDL:
Autres remarques