Principaux documents
R103063
10-(4-METHOXYPHENYL)-5H-BENZO(C)FURO(3,2-G)CHROMEN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.354
Numéro MDL:
Autres remarques