Principaux documents
R100439
3-ALLYL-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.393
Numéro MDL:
Autres remarques