QBD10642
Lipoamido-dPEG®8-TFP ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable