QBD10569
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable