QBD10249
Amino-dPEG®4-OH
Synonyme(s) :
11-Amino-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, Polyethylene glycol, T4EGMA, Tetraethylene glycol monoamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2
Clé InChI
ANOJXMUSDYSKET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable