PH013485
(2E)-2-(3,5-dichloro-2-hydroxybenzylidene)-N'-[(E)-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboximidohydrazide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12Cl5N5O2
Poids moléculaire :
471.56