Principaux documents
PH013154
N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethyl)-N-methyl-3-phenoxy-1-propanamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24ClNO3
Poids moléculaire :
349.861