Documents
PH011603
3,5-dichloro-N-(3,4-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.018
Numéro MDL:
Autres remarques