PH011514
2-Bromo-N-(4-ethoxyphenyl)butanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16BrNO2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES
O=C(C(Br)CC)NC1=CC=C(OCC)C=C1
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-3-11(13)12(15)14-9-5-7-10(8-6-9)16-4-2/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)