Principaux documents
PH011183
N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)-2-propanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.426
Numéro MDL:
Autres remarques