PH010585
3-(Pentyloxy)benzaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES
O=CC1=CC=CC(OCCCCC)=C1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-8-14-12-7-5-6-11(9-12)10-13/h5-7,9-10H,2-4,8H2,1H3