Principaux documents
PH010583
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=CC(C(OC)=C1)=C(OC)C=C1C
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-9(12-2)8(6-11)10(5-7)13-3/h4-6H,1-3H3