Principaux documents
PH010259
(2S)-3-methyl-2-[(3-methylbutanoyl)amino]butanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.268
Numéro MDL:
Autres remarques